Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 0,1 %-Trifluoressigsäure in Wasser ist ein Präparat in LC/MS-Gütegrad mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, das sich ideal für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Besondere Merkmale:
Validiert
– mit mehr als 20 Möglichkeiten getestet, um eine maximale LC/MS-Empfindlichkeit zu gewährleisten
Gereinigt
– verarbeitet, gefiltert und versiegelt, um die Lebensdauer der LC/MS-Säule zu verlängern
Praktisch
– verpackt, um Variabilität zu vermeiden und die Handhabung zu reduzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Güte | LC-MS |
| Menütext | Trifluoressigsäure (TFA) |
| Menge | 1 l |
| Inhalt und Lagerung | Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen. |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz |
| Produktlinie | Pierce |
| Zur Verwendung mit | HPLC, Massenspektronometrie |