Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Artikelnummer. 12132250 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
38 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12132250 38 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12132250 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16180
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Pierce Firefly Luziferase Flash- und Glow-Assays erzielen eine maximale Intensität und Empfindlichkeit des Biolumineszenzsignals.
Der Thermo Scientific™ Pierce Glühwürmchen-Signalverstärker ist als Ergänzung zu Pierce Glühwürmchen-Luziferase-Flash und Glow-Assay konzipiert und wird empfohlen, wenn eine maximale Empfindlichkeit gewünscht wird.
Der Pierce Firefly Signalverstärker wurde für die Verwendung mit dem Pierce Firefly-Luziferase Flash-Assay-Kit (Teilenr. 16174, 16175) und Pierce Firefly-Luziferase Glüh-Assay-Kit (Teilenr. 16166, 16167) entwickelt. Bei Verwendung mit dem Flash-Assay-Kit bietet der Verstärker eine fünffache Signalverstärkung. Bei Verwendung mit dem Glimm-Assay-Kit erhöht die Verstärkerlösung die Signalstärke und -dauer um das Doppelte und erhöht auch die Stabilität des biolumineszenten Signals.
Leistungsmerkmale:
  • Bis zu 5-fache Erhöhung der Firefly-Flash-Signalintensität
  • Bis zu 2-fache Erhöhung der Intensität und Dauer des Firefly-Glüh-Signals
  • Praktische und anwenderfreundliche 100X-Lösung
Erforderlich:
Pierce Firefly-Luziferase Flash-Assay-Kit (Teilenr. 16174, 16175) oder Glüh-Assay-Kit (Teilnr. 16166, 16167); Luminometer oder andere Instrumente zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash-Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Firefly-Signalverstärker
Menge 38 ml
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce