Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Artikelnummer. 10565604
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10565604 5 l 5 Liter
12691410 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10565604
Marke: Thermo Scientific™ 35040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine methanolfreie konzentrierte Lösung zur einfachen und schnellen Zubereitung von MeOH-freiem Western Blot-Transferpuffer für tankbasierte oder andere nasse Gel-zu-Membran-Transfermethoden.
Thermo Scientific Pierce 10X Western Blot Transferpuffer, methanolfrei, ist eine platzsparende Stammlösung für die Herstellung des methanolfreien Transferpuffers, der mit einem gekühlten, Nasstank-Western Blotting-Transfergerät verwendet wird.
Pierce Pufferkonzentrate sind gebrauchsfertig – ohne Abwiegen und Auflösen trockener Zutaten oder Anpassung des pH-Werts mit konzentrierten Säuren oder Basen. Verdünnen Sie einfach die Stammlösung mit reinem Wasser und fahren Sie mit dem Experiment fort. Der 10X Western Blot Transferpuffer ist nach einer 1X-Verdünnung mit Wasser gebrauchsfertig; er enthält kein Methanol und die Zugabe von Methanol ist für die Elektrophorese nicht erforderlich.
Leistungsmerkmale:
  • Transferpuffer – Bei 10-facher Verdünnung in Wasser ist die Lösung gebrauchsfertig für die Elektrophorese (d. h. Nasstank-Transfer aus Mini-Gelen)
  • Anwenderfreundlich – Keine zu öffnenden Pakete, kein Pulver zum Auflösen und kein Methanol erforderlich
  • Höhere Genauigkeit – Schließt die Möglichkeit aus, dass Pulverreste in der Packung verbleiben
  • Zeitsparend – Kürzere Wartezeiten dank 10X-Konzentration, da kein Pulver in Lösung gebracht werden muss
  • Platzsparend – Aufbewahrung als konzentrierte Stammlösung minimiert den Lagerplatzbedarf für Lösungen im Labor
Empfohlen für:
Nasser (wasserdichter) Western Blot Transfer von Proteinen auf eine Membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Erhalt bei 4°C lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Puffer Transferpuffer
Konzentration 10X
Geltyp SDS-PAGE
Gelkompatibilität SDS-PAGE Gele
Menge 5 l
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Produkttyp Puffer für den Western-Blot-Transfer