Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Pierce 10X Western Blot Transferpuffer, methanolfrei, ist eine platzsparende Stammlösung für die Herstellung des methanolfreien Transferpuffers, der mit einem gekühlten, Nasstank-Western Blotting-Transfergerät verwendet wird.
Pierce Pufferkonzentrate sind gebrauchsfertig – ohne Abwiegen und Auflösen trockener Zutaten oder Anpassung des pH-Werts mit konzentrierten Säuren oder Basen. Verdünnen Sie einfach die Stammlösung mit reinem Wasser und fahren Sie mit dem Experiment fort. Der 10X Western Blot Transferpuffer ist nach einer 1X-Verdünnung mit Wasser gebrauchsfertig; er enthält kein Methanol und die Zugabe von Methanol ist für die Elektrophorese nicht erforderlich.
Leistungsmerkmale:
- Transferpuffer – Bei 10-facher Verdünnung in Wasser ist die Lösung gebrauchsfertig für die Elektrophorese (d. h. Nasstank-Transfer aus Mini-Gelen)
- Anwenderfreundlich – Keine zu öffnenden Pakete, kein Pulver zum Auflösen und kein Methanol erforderlich
- Höhere Genauigkeit – Schließt die Möglichkeit aus, dass Pulverreste in der Packung verbleiben
- Zeitsparend – Kürzere Wartezeiten dank 10X-Konzentration, da kein Pulver in Lösung gebracht werden muss
- Platzsparend – Aufbewahrung als konzentrierte Stammlösung minimiert den Lagerplatzbedarf für Lösungen im Labor
Empfohlen für:
Nasser (wasserdichter) Western Blot Transfer von Proteinen auf eine Membran
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung: Nach Erhalt bei 4°C lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Puffer | Transferpuffer |
| Konzentration | 10X |
| Geltyp | SDS-PAGE |
| Produkttyp | Puffer für den Western-Blot-Transfer |
| Gelkompatibilität | SDS-PAGE Gele |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 500 ml |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |