Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 150K MWCO Protein Concentrators
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
20mL-capacity Concentrators; 10 concentrators
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein Concentrators are disposable centrifugal devices for high-performance concentration, diafiltration or buffer-exchange of biological samples.
Ultrazentrifugations-Einheiten für die Konzentration biologischer Proben.
Die Thermo Scientific Pierce Protein Concentrators sind Einweg-Ultrazentrifugations-Einheiten für eine grösstmögliche Konzentration, Diafiltration und Pufferaustausch biologischer Proben.
Pierce Protein Concentrators kombinieren Einfachheit, Geschwindigkeit, Kapazität und Rückgewinnung, um eine höhere Konzentration, Aufreinigung und Trennung von Proteinen zu erreichen, auch bei verdünnten Proteinproben. Diese Protein Concentrators liefern eine effiziente Aufkonzentration biologischer Proben, die Proteine (Antigene, Antikörper und Enzyme), Nukleinsäuren (DNA) und Mikroorganismen (virale Partikel) enthalten. Die Pierce Protein Concentrators haben ein besonderes Design, das viele Probleme überwindet, die mit traditionellen Verfahren verbunden sind. Sie liefern eine hohe Konzentration in einem einzigen Zentrifugationsschritt und minimieren die Polarisation und Adsorption an der Membranoberfläche. Die Pierce Concentrators erlauben eine genaue Regelung des Stillstandvolumens und liefern zuverlässige und konsistente Probenverarbeitung, speziell auch bei Proben mit geringer Konzentration, die häufig bei anderen Zentrifugalkonzentratoren verloren gehen oder beschädigt werden.
Spezifikationen:
Schnelle Proteinaufkonzentration: Über 100-fache Proteinaufkonzentration in weniger als 45 Minuten
Exzellente Proteinrückgewinnung: Die Hochleistungsmembran aus regenerierter Zellulose entfernt Puffer und kleine Moleküle und hält über 90% der Proteine grösser 9 kDa zurück
Einfach: Zwei Grössen zur Aufkonzentration von 1 bis 20mL Probe, die in konische 15 und 50mL Röhrchen passen
Gerätekompatibel: Standard-Zentrifugen mit Ausschwing- oder Festwinkelrotor ohne Drehrichtungsumkehr
Vielseitig: Sehr einfaches Verfahren für Probenaufkonzentration, Diafiltration oder Pufferaustausch bei biologischen Proben
Applikationen:
Proteinaufkonzentration mit Gewebekulturmedien, Antiserum oder monoklonalen Antikörperpräparaten
Konzentration von Proteinpeaks nach der Gelpermeations-Chromatographie
Entfernung von überschüssigen Markern nach der Labeling-Reaktion
Konzentration und Entsalzung/Pufferaustausch nach der Elution von Protein aus Ionenaustauch-, hydrophober Wechselwirkung- (HIC), Metallchelat- oder Affinitäts-Chromatographiesäulen
Hersteller: 89921 Art.-Nr.
MWCO: 150 K
Volumen: 5 - 20mL
Die Thermo Scientific Pierce Protein Concentrators sind Einweg-Ultrazentrifugations-Einheiten für eine grösstmögliche Konzentration, Diafiltration und Pufferaustausch biologischer Proben.
Pierce Protein Concentrators kombinieren Einfachheit, Geschwindigkeit, Kapazität und Rückgewinnung, um eine höhere Konzentration, Aufreinigung und Trennung von Proteinen zu erreichen, auch bei verdünnten Proteinproben. Diese Protein Concentrators liefern eine effiziente Aufkonzentration biologischer Proben, die Proteine (Antigene, Antikörper und Enzyme), Nukleinsäuren (DNA) und Mikroorganismen (virale Partikel) enthalten. Die Pierce Protein Concentrators haben ein besonderes Design, das viele Probleme überwindet, die mit traditionellen Verfahren verbunden sind. Sie liefern eine hohe Konzentration in einem einzigen Zentrifugationsschritt und minimieren die Polarisation und Adsorption an der Membranoberfläche. Die Pierce Concentrators erlauben eine genaue Regelung des Stillstandvolumens und liefern zuverlässige und konsistente Probenverarbeitung, speziell auch bei Proben mit geringer Konzentration, die häufig bei anderen Zentrifugalkonzentratoren verloren gehen oder beschädigt werden.
Spezifikationen:
Schnelle Proteinaufkonzentration: Über 100-fache Proteinaufkonzentration in weniger als 45 Minuten
Exzellente Proteinrückgewinnung: Die Hochleistungsmembran aus regenerierter Zellulose entfernt Puffer und kleine Moleküle und hält über 90% der Proteine grösser 9 kDa zurück
Einfach: Zwei Grössen zur Aufkonzentration von 1 bis 20mL Probe, die in konische 15 und 50mL Röhrchen passen
Gerätekompatibel: Standard-Zentrifugen mit Ausschwing- oder Festwinkelrotor ohne Drehrichtungsumkehr
Vielseitig: Sehr einfaches Verfahren für Probenaufkonzentration, Diafiltration oder Pufferaustausch bei biologischen Proben
Applikationen:
Proteinaufkonzentration mit Gewebekulturmedien, Antiserum oder monoklonalen Antikörperpräparaten
Konzentration von Proteinpeaks nach der Gelpermeations-Chromatographie
Entfernung von überschüssigen Markern nach der Labeling-Reaktion
Konzentration und Entsalzung/Pufferaustausch nach der Elution von Protein aus Ionenaustauch-, hydrophober Wechselwirkung- (HIC), Metallchelat- oder Affinitäts-Chromatographiesäulen
Hersteller: 89921 Art.-Nr.
MWCO: 150 K
Volumen: 5 - 20mL
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce Protein Concentrators, 150K MWCO, 20mL |
| Material (Membran) | Cellulose Membrane Bonded to Polypropylene Tube |
| MWCO | 150 kDa |
| Menge | 10 devices |
| Ausreichend für | 10 samples, each 5 to 20mL |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |