Learn More
Thermo Scientific™ Agarose II (Low Melt)
Artikelnummer. 11806714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11806714 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11806714
Marke: Thermo Scientific™ 17856
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die hochgereinigten und gemischten, normal oder niedrig schmelzenden Agarose-Formulierungen garantieren eine einheitliche Chargenkonsistenz bei der Herstellung von Elektrophorese-Gelen.
Thermo Scientific™ Pierce Agarosen sind hochgereinigte und sorgfältig gemischte Formulierungen aus normal oder niedrig schmelzender Agarose, die eine einheitliche Chargenkonsistenz zur Präparation von Elektrophorese-Gelen bieten.
Leistungsmerkmale:
  • Agarose I (molekularbiologischer Gütegrad)
  • Eine Agarose mit normaler Schmelztemperatur für Elektrophoresen, die einen außergewöhnliches Reinheitsgrad mit unvergleichlicher Leistung erfordern
  • Agarose II (niedrige Schmelztemperatur)
  • Eine Niedrigtemperatur-Agarose für spezielle Anwendungen, die eine niedrigere Schmelztemperatur erfordern
  • Optimal für “In-Gel”-Restriktionsverdau/Ligation und DNA-Rückgewinnung
  • Bildet bei 1 % ein sehr gut handhabbares, durchsichtiges Gel, das hervorragende Auflösung und Schmelzeigenschaften bietet
  • Schmilzt bei ca. 65 °C und bleibt bei 37 °C mindestens 24 Stunden lang flüssig. Bietet damit eine hervorragende Matrix für die enzymatische Manipulation von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelelektrophorese
Schmelzpunkt Niedriger Schmelzpunkt
Produkttyp Agarose II (niedrige Schmelztemperatur)
Menge 100 g
Trennungsbereich 100 bp bis > 30 kb