Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Artikelnummer. 10299803 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mg
5 x 20 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
20 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10299803 5 x 20 mg 100 Milligramm
10076073 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299803 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 31392
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufgereinigtes alkalisches Phosphataseenzym (AP, alk-phos) zur Verwendung in Aktivitäts-Assays und Konjugation zu Antikörpern für ELISA und IHC.
Thermo Scientific™ Pierce Alkalische Phosphatase ist gereinigtes alkalisches Phosphatase(AP oder alk-phos)-Enzym für die Verwendung in Aktivitätsassays und als Konjugation an Antikörpern für ELISA- und Immunhistochemie-Anwendungen.
Leistungsmerkmale:
  • Aufgereinigt – bereit zur Konjugation ohne vorherige Dialyse
  • Die Aktivität wird nicht durch die Exposition gegenüber antibakteriellen Mitteln wie Natriumazid oder Thimerosal beeinflusst
  • Spezifische Aktivität > 2.000 Einheiten/mg
  • Eine Einheit ist definiert als die Menge, die pro Minute 1,0 mol para-Nitrophenylphosphat in 1,0 M Diethanolamin, 0,5 mM MgCl2 bei 37 °C und pH 7,8 hydrolysiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinforschung
Produktlinie Pierce
Marker oder Farbstoff AP (Alkalische Phosphatase)
Menge 5 x 20 mg