Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose
Artikelnummer. p-7000098 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15255673 10 ml 10 Milliliter
15245673 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15255673 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20169
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigung von rekombinanten c-Myc-getaggten Proteinen, exprimiert in humanen In-vitro-Expressionssystemen sowie Bakterien- und Säugetierzelllysaten, mit diesem Immunpräzipitationsharz.
Reinigung von rekombinanten c-Myc-getaggten Proteinen, die in humanen In-vitro-Expressionssystemen sowie Bakterien- und Säugetierzelllysaten exprimiert wurden, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose, einem hochaffinen Immunpräzipitationsharz.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Agarose ist ein hochaffines Immunpräzipitationsharz, ideal für die Aufreinigung von rekombinanten c-Myc-getaggten Proteinen, die in humanen In-vitro-Expressionssystemen und Bakterien- und Säugetierzelllysaten exprimiert wurden.
Der Anti-c-Myc-Antikörper, der zur Herstellung von Pierce Anti-c-Myc Agarose verwendet wird, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper (Klon 9E10), der den aus dem humanen c-myc-Onkogen (p62 c-myc) abgeleiteten c-Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) erkennt. Das Trägermaterial ist vernetzte 4 %ige Agarose in Bead-Form. Dieses Anti-c-Myc-Affinitätsharz kann in Schwerkraft- oder Spin-Aufreinigungssäulen oder Kassetten für FPLC-Instrumente gepackt werden, um in Bakterien- oder Säugetierzellen exprimierte c-Myc-Fusionsproteine aufzureinigen.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Hochspezifischer monoklonaler Anti-c-Myc-Antikörper (Klon 9E10) für hohe Ausbeute und Reinheit in der Immunpräzipitation
  • Skalierbar – Erhältlich in 2 und 10 ml-Harz-Packungsgrößen für größervolumige Aufreinigungen oder Immunpräzipitationen
  • Vielseitig – In Spin- oder Schwerkraftsäulen sowie in FPLC-Kartuschen verwendbar
  • Praktisch – Reagenzien zum Eluieren und zum Nachweis von c-MYC-getaggten Fusionsproteinen sind separat erhältlich
Anwendungen:
  • Aufreinigung von c-MYC-Fusionsproteinen, exprimiert in den Pierce humanen In-Vitro-Translations-Kits
  • Aufreinigung großer Volumen rekombinanter c-MYC-getaggter Proteine
  • Hochdurchsatz-Anreicherung von Fusionsproteinen und interagierenden Partnern
  • IP- und CO-IP-Versuche (wie beim Pierce c-MYC-Tag-IP/co-IP-Kit)
Produktspezifische Informationen:
Pierce Anti-c-MYC-Agarose besteht aus einem hochspezifischen monoklonalen Anti-c-MYC-Antikörper, der kovalent auf einem vernetzten 4%igen Agarose-Trägermaterial immobilisiert ist. Das Produkt wird als 5%iges Slurry geliefert. Nach der Inkubation mit einer Probe wird das c-Myc-getaggte Fusionsprotein von den Agarosebeads aufgenommen. Nach einfachen Waschschritten lässt sich das getaggte Protein mit 0,1 M Glycin (pH-Wert zwischen 2,0 und 2,8), 3 M NaSCN oder 50 mM NaOH, in Abhängigkeit von der nachgeschalteten Anwendung des gereinigten Proteins, leicht aus dem Harz eluieren. Zur Elution hochfunktionaler Proteine kann Pierce c-MYC-Peptid auch zur Elution des c-MYC-getaggten Proteins verwendet werden. Anti-c-MYC-Antikörper können zum Nachweis des getaggten Proteins mittels Western Blot verwendet werden.
In Experimenten mit einem c-MYC-getaggten Fusionsprotein (26 bis 29 kDa) lieferte das Harz eine Bindungsvermögen von 102 bis 144 nmol Protein pro ml des abgesetzten Harzes. Die Elutionskapazität betrug mindestens 18 bis 19 nmol pro ml des abgesetzten Harzes mit 01, mol Glycin, pH-Wert 2,8. Das Bindungs- und Elutionsvermögen hängt vom c-Myc-Fusionsprotein und der Elutionsmethode ab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10 ml abgesetztes Harz. Lieferung von 40 ml einer 25 % Suspension.
Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Produktlinie Pierce
Menge 10 ml
Ziel c-Myk-getaggtes Protein
Typ Harz-
Stationäre Phase Antikörper
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz