Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Spin Columns provide a fast, convenient method for purification of DYKDDDDK-tagged proteins expressed in in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to UltraLink Biosupport, which is a rigid, hydrophilic, highly crosslinked, copolymeric, and porous resin with high coupling capacity.
- Das Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK-Affinitätsharz bietet eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation (IP) von DYKDDDDK-markierten Proteinen, die in In-vitro-Proteinexpressionssystemen, Bakterien, Hefen und Säugetierzellen exprimiert wurden. Die Aminosäuresequenz DYKDDDDK, allgemein bekannt als „Flag“”, wird von einem hochaffinen, monoklonalen Rattenantikörper (Klon L5) erkannt, der kovalent an UltraLink Biosupport gebunden ist.
- Zur Proteinaufreinigung oder IP wird Harz einer Probe hinzugefügt, die DYKDDDDK-markierte(s) Protein(e) mit dem Tag entweder am N- oder C-Terminus enthält. Nach dem Erfassen von DYKDDDK-markierten Proteinen können unspezifisch gebundene Proteine durch eine Wäsche entfernt werden, bevor gebundene(s) Zielprotein(e) mit Elutionspuffer dissoziiert werden. Das Pierce Anti-DYKDDDDK-Affinitätsharz wird für die Verwendung in Spin-Aufreinigungssäulen oder Kassetten für FPLC-Instrumente empfohlen.
- UltraLink Biosupport ist ein starres, hydrophiles, stark vernetztes, copolymerisches und poröses Harz mit hoher Kupplungskapazität. Aufgrund der Porosität, Starrheit und Haltbarkeit des Harzes eignet es sich auch für mittlere Druck- und Schnelldurchflussverfahren mit großen Probenvolumina.
- Spezifisch — Einzigartige Basis-Beads und hochspezifische Antikörper minimieren die Bindung außerhalb des Zieles (geringe unspezifische Bindung)
- Hochrein — Optimiertes Binden-Waschen-Eluieren-Protokoll ermöglicht hohe Reinheit
- Hohe Ausbeute — Spezielle Antikörperkonjugationsmethode ermöglicht eine hohe Ausbeute
- Schnell—das gesamte Aufreinigungsprotokoll dauert in der Regel weniger als 40 Minuten
- Ökonomisch — Aufreinigungsprotokoll ermöglicht mehrmalige Wiederverwendung
- Vielseitig — Kann in Spin-, - Schwerkraft- oder FPLC-basierten Aufreinigungs- und Anreicherungsmethoden verwendet werden
- Skalierbar—erhältlich als 1, 5 und 50 ml-Packung abgesetztes Harz für kleinere Immunpräzipitationen oder größere Aufreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Pierce |
| Produkttyp | Affinity Harz |
| Menge | 100 ml |
| Zusammensetzung | 50% suspension in PBS containing 0.02% Sodium azide |
| Inhalt und Lagerung | 50 ml abgesetztes Harz. 100 ml werden als 50%ige Suspension in PBS mit 0,02 % Natriumazid geliefert. Lagerung bei 2 bis 8 °C. |
| Format | Flüssig |
| Stationäre Phase | Monoklonaler Anti-DYKDDDDK-Antikörper |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Form | Flüssig |
| Matrix | Affinitätsharz |