Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose
Artikelnummer. 15875833 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15875833 4 mL 1 Milliliter
15883521 20 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15875833 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A36797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.00 €
    496.65 € / 1 Milliliter
    Sparen 49.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDK Agarosebeads bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung von rekombinanten Proteinen mit DYKDDDK-Tag.
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • Thermo Scientific Pierce magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose bietet eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation (IP) von DYKDDDDK-markierten Proteinen von In-vitro-Proteinexpressionssystemen, Bakterien, Hefen und Säugetierzellen. . Die Aminosäuresequenz DYKDDDDK, allgemein bekannt als „FLAG“, wird von einem hochaffinen, monoklonalen Rattenantikörper (Klon L5) erkannt, der kovalent an einen Magnetit-eingebetteten Agarose-Kernpartikel gebunden ist.
  • Zur Proteinaufreinigung wird die magnetische Agarose einer Probe hinzugefügt, die DYKDDDDK-markierte(s) Protein(e) mit dem Tag entweder am N- oder C-Terminus enthält. Erfasste Proteine werden dann magnetisch vom Überstand getrennt und unspezifisch gebundene Proteine können durch Waschen entfernt werden, bevor gebundene DYKDDDK-markierte Proteine mit Elutionspuffer dissoziiert werden. Die magnetische Agarose wird mit einem Magnetständer oder einem Instrument wie dem KingFisher Flex Magnetpartikelprozessor aus der Lösung entfernt. Automatisierte Geräte sind besonders für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und das Screening von Aufreinigungsbedingungen nützlich.
    • Spezifisch — Einzigartige Basis-Beads und hochspezifische Antikörper minimieren die Bindung außerhalb des Zieles (geringe unspezifische Bindung)
    • Hochrein — Optimiertes Binden-Waschen-Eluieren-Protokoll ermöglicht hohe Reinheit
    • Hohe Ausbeute — Spezielle Antikörperkonjugationsmethode ermöglicht eine hohe Ausbeute
    • Schnell—das gesamte Aufreinigungsprotokoll dauert in der Regel weniger als 40 Minuten
    • Ökonomisch - Aufreinigungsprotokoll ermöglicht mehrmalige Wiederverwendung
    • Vielseitig — Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. KingFisher Instrumente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Pierce
Produkttyp Magnetische Agarose
Säulenbettvolumen 1 mL
Menge 4 mL
Partikelgröße 25 to 30 μm
Zusammensetzung Slurry: 25%
Inhalt und Lagerung 1 ml abgesetzte Beads. 4 ml werden als 25%ige Suspension in PBS mit 0,02 % Natriumazid geliefert.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Fassungsvermögen 4 mL
Format Flüssig
Stationäre Phase Monoklonaler Anti-DYKDDDDK-Antikörper
Versandbedingung Nasseis
Form Flüssig
Matrix Magnetic Agarose