Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Artikelnummer. 11866734 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11866734 5 x 5 ml 5 Stück
11846734 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11866734 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 €
    893.62 € / 5 Stück
    Sparen 88.38 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Avidin für die Biotin-Bindung, das auf geperltem Agarose-Harz immobilisiert ist; für Affinitätsreinigungsverfahren mit biotinylierten Proteinen und Liganden.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose besteht aus hochwertigem, geperltem Agarose-Harz für Biotin-Affinitätsverfahren.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses Avidin-Affinitätsharz besteht aus quervernetzter gekörnter Agarose, an die gereinigtes Harz kovalent immobilisiert wurde. Die Biotin-bindenden Agarosekügelchen sind als vorgepackte Säule oder Harzsuspension erhältlich. Das Harz ist für ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der Affinitätsreinigung von biotinylierten Makromolekülen konzipiert. Streptavidin gewährleistet zwar generell höhere Leistungen, in bestimmten Situationen ist Avidin jedoch effektiver/wirksamer.
Avidin ist ein tetramerisches Glykoprotein mit Tryptophan, das in Hühnereiweiß und dem Gewebe von Vögeln vorkommt, und sehr beständig gegen Denaturierung durch Säuren oder proteolytische Enzyme. Avidin Agarose-Harz besteht aus gereinigtem Avidin, das an quervernetzter 6%iger Beadagarose immobilisiert ist. Der resultierende Träger ist lecksicher, stabil bei pH-Werten im Bereich zwischen 2 und 11 und eignet sich ideal für Schwerkraft-basierte und niedertourige Zentrifugationsverfahren.
Leistungsmerkmale:
  • Der immobilisierte Ligand ist gereinigtes Avidin aus Hühner-Eiklar
  • Der Träger besteht aus quervernetzter 6%iger Beadagarose (Agarose-Beads)
  • Wird als stabile wässrige Suspension oder in Form von vorgepackten Säulen geliefert.
  • Bindet freies Biotin und biotinylierte Moleküle mit hoher Affinität
Empfohlen für:
Für die Bindung von biotinyliertem Anti-Transferrin aus Serum; für die Bindung von biotinylierten Peptiden und die Elution mit einer SDS/Urea-Lösung; Hybridisierung von biotinylierter RNA an deren komplementäre DNA und Bindung an das immobilisierte Avidin, mit anschließender Elution der einzelsträngigen DNA; Reinigung von Doppelstrang-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
Produktlinie Pierce
Menge 5 x 5 ml
Ziel Biotin-markierte Moleküle
Typ Agarose
Stationäre Phase Avidin
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz
Bindungsvermögen Zur Bindung von 20 µg Biotin pro ml Harz