Learn More
Thermo Scientific™ ManNAz (N-azidoacetylmannosamine tetraacylated)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Azido-Zucker (GlcNAz, GalNAz und ManNAz) sind Azid-markierte Zucker, die durch In-vivo-metabolische Markierung und chemoselektive Ligation einen hochspezifischen Ansatz für die Untersuchung von Glykoproteinen bieten.
Leistungsmerkmale:
Bioorthogonal – Die Azidgruppe ist klein, nicht reaktiv und fehlt in lebenden Systemen; als solche stören die Azidzucker-Verbindungen die endogenen zellulären Vorgänge nicht und ersetzen ihre natürlich vorkommenden Analoga
Kompatibel – Die Reaktionschemie mit Phosphin-Verbindungen erfolgt effektiv unter einfachen Pufferbedingungen; erfordert keine zusätzlichen Reagenzien wie Kupfer oder Reduktionsmittel
Chemoselektiv – Azid- und Phosphingruppen reagieren nicht mit oder stören Komponenten biologischer Proben, sondern konjugieren miteinander mit hoher Effizienz
Vielseitig – Der Azid-Tag kann gezielt für Nachweis, Immobilisierung, Konjugation oder Affinitätsreinigung verwendet werden, je nachdem mit welcher Phosphin-aktivierten Verbindung er umgesetzt wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce ManNAz |
| Produkttyp | ManNAz |
| Menge | 5 mg |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. |
| Produktlinie | Pierce |
| Chemische Reaktivität | Phosphin, Alkin |
| Reaktiver Teil | Amin, Azid |
| Löslichkeit | DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Marker oder Farbstoff | Azid |
| Markertyp | Staudinger-Chemiemarker, Klickchemiemarker |