Learn More
Thermo Scientific™ BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Thiol-Thiol-Vernetzung (Cysteinreste in Proteinen oder Peptiden) mit diesem mittellangen, aus Maleimidgruppen und einem 9-atomigen Spacerarm (10,9 A) bestehenden Crosslinker.
Marke:  Thermo Scientific™ 22331
153.90 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3088 Chem class : 4.2 Pack group : III
Artikelnummer. 10046663
  • 162.00 € / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BMB ist ein mittellanger Maleimid-Crosslinker für die kovalente, irreversible Konjugation zwischen Thiol-Gruppen (z. B. Protein- oder Peptidcysteinen).
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: Maleimid (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Thiolgruppen
Spezifikation
Spezifikation
Sulfhydryl-Sulfhydryl
BMB
Nein
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid
Fest
DMF, DMSO
Nein
Nein
248,23
10,9 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
50 mg
Standard
Vernetzer