Learn More
Thermo Scientific™ BMPS (N-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester)
Artikelnummer. 10781375 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10781375 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10781375 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22298
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser sehr kurze Amin-Thiol-Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimidgruppen an den Enden eines aliphatischen fünfatomigen Spacerarms ermöglicht das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
Thermo Scientific™ Pierce BMPS ist ein Amin-Thiol-Vernetzer mit NHS-Ester und maleimidreaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines kurzen Spacerarms (5,9 Ås).
Leistungsmerkmale:
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Thiolgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung BMPs
Molekulargewicht 266,21
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 5,9 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Fest
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker