Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinder-Gammaglobulin Standards
Artikelnummer. 10619034 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
7 x 3,5 ml
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10619034 7 x 3,5 ml 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10619034
Marke: Thermo Scientific™ 23213
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochwertige, kalibrierte BGG-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Proteinassay-Standardkurven zur Messung der Antikörper- (lgG)-Konzentration zu erstellen.
Thermo Scientific™ Pierce BGG Proteinassay-Standards sind hochwertige Referenzproben für präzise Standardkurven und Kalibrierungskontrollen bei Gesamtprotein-Assays.
Diese Rinder-Gammaglobulinlösungen (BGG) sind konzentrierte Protein-Referenzstandards für BCA, Bradford und andere Proteinassay-Protokolle. BGG ist ein anerkanntes Referenzprotein für die Gesamtprotein-Quantifizierung aufgereinigter Antikörper bzw. immunglobulinreicher Proben. Der IgG Standard beträgt exakt 2 mg/ml in hochreiner 0,9 % Natriumchloridlösung (Kochsalzlösung). Die Konzentration der Stammlösung des aufgereinigten BGG (Fraktion II) wird durch direkten Vergleich mit einem internen Standard kalibriert, um chargenübergreifende Konsistenz und Genauigkeit sicherzustellen. Das Produkt ist in zwei praktischen Packungsgrößen erhältlich: in 10 x 1 ml Glasampullen und als Set mit 7 gebrauchsfertigen Verdünnungen mit jeweils 3,5 ml.
Leistungsmerkmale:
  • Antikörper-Standard – Bester Referenzstandard für die Immunglobulin-Quantifizierung in kolorimetrischen Proteinassays
  • Bradford-Standard – Bester allgemeiner Proteinstandard in Coomassie-basierten (Bradford) Proteinassays
  • Rein und stabil – Lieferung erfolgt in hochreiner 0,9 % Salzlösung mit 0,05 % Natriumazid; stabil bei Raumtemperatur
  • Präzise und konsistent – präzise Formulierung bei 2,00 +/- 0,03 mg/ml für eine hervorragende Chargenkonsistenz
  • Praktisch – Wählen Sie zwischen einer Packung mit 1 ml-Ampullen oder einem Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen
Im Lieferumfang enthalten:
2 mg/ml BGG Lösung (Art.-Nr. 23212) oder Set mit 7 Lösungen in verschiedenen Konzentrationen (Art.-Nr. 23213)
Empfohlen für:
Proteinassay-Immunglobulinquantifizierungsstandard; Antikörper-Rückgewinnungskontrolle für Entsalzungs- und andere Säulenverfahren; Beladungskontrolle für SDS-PAGE; Allgemeine Kalibrierung der Spektrophotometer UV-Lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung BGG in 0,9 % Natriumchlorid mit Natriumazid; jeweils eine der folgenden μg/ml-Konzentrationen:125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000
Bei 2–8 °C aufbewahren.
Beschreibung Set vorverdünnter Rinder-Gammaglobulinstandards
Assay Proteinstandards
Produktlinie Pierce
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Interner Standard
Menge 7 x 3,5 ml