Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)9
Artikelnummer. 10647514 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10647514 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647514 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21582
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amin-Amin-Vernetzung mit diesen langen (21,7 A und 35,8 A) Crosslinkern aus NHS-Estergruppen und PEG-Spacerarmen mit 5 bzw. 9 Einheiten zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit.
Zu den Thermo Scientific™ Pierce BS(PEG)n Crosslinkern gehören BS(PEG)5 und BS(PEG)9. Dies sind Bis-succinimidester-aktivierte PEG-Verbindungen zur Vernetzung von primären Aminen in Proteinen und anderen Molekülen.
Leistungsmerkmale:
  • Der wasserlösliche Spacerarm aus Polyethylenglykol (PEG) erhöht die Löslichkeit vernetzter Proteine
  • Ausgezeichnete Wahl für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen zur Stabilisierung von Proteininteraktionen
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-zu-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung BS(PEG)9
Molekulargewicht 708,71
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 35,8 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester
Abstandshalter Lang (> 30 Å)
Form Flüssig
Menge 100 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker