Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic IP Kit
Artikelnummer. 10280244 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10280244
Marke: Thermo Scientific™ 26146
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie herkömmliche Immunpräzipitations-Assays mit Hilfe von hochwertigen Protein A/G-Agarose-Beads und Mikrozentrifugen-Spin-Säulen und Puffern einfach durch.
Das Thermo Scientific™ Pierce Classic IP Kit beruht auf der Verwendung von hochwertigen Protein A/G Agarose-Beads und Mikrozentrifugationssäulen, um auf einfache Weise herkömmliche Immunpräzipitations-Assays durchzuführen.
Das Classic IP Kit enthält alle notwendigen Reagenzien, Einsätze und Sammelröhrchen, um auf einfache Wiese erfolgreiche IP-Experimente (Immunpräzipitation) durchzuführen. Das Kit beruht auf der Verwendung von hochwertigem Protein A/G Agarose-Affinitätsharz zur wirksamen Bindung von IP-Antikörpern der meisten Spezies und Unterklassen. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode, die auf dem Kochen in reduzierendem Probenpuffer für SDS-PAGE besteht, sorgt der im Lieferumfang enthaltene IgG-Elutionspuffer auf mildere und weniger denaturierende Weise für die Rückgewinnung der Antikörper-Antigen-Komplexe. Dadurch erweitert sich das Spektrum an Methoden, die im Rahmen nachfolgender Analyseschritte einsetzbar sind. Das auf Mikrozentrifugationssäulen beruhende Format trägt zur effektiven Wäsche und Trennung der Proben vom Affinitätsharz auf Basis von Agarose-Beads bei.
Wie klassische IP-Methoden sieht das Pierce Classic IP Protokoll die Bildung von Antikörper-Antigen-Komplexen in einer Probenlösung vor. Im nächsten Schritt werden diese Komplexe durch ein IgG-bindendes, kovalent an die Agarose-Beads gebundenes Protein eingefangen (Protein A/G Agarose). Nachdem die ungebundenen (und daher vermutlich unerwünschten) Komponenten aus der Probe gewaschen wurden, wird diese mit einem im Kit enthaltenen Elutionspuffer behandelt, um Antigen und Antikörper von den Beads zu lösen. Das gesamte Verfahren läuft in der Mikrozentrifugationssäule ab, um die Lösungen durch eine kurze Zentrifugation einwandfrei vom Agarose Resin zu trennen.
Leistungsmerkmale:
  • Konsistente Assays – Spin-Säulen eliminieren Harzverluste, verbessern die Probenrückgewinnung und gewährleisten eine effiziente Trennung vom Harz
  • Einfaches Protokoll – Immunpräzipitate (IP) zielen in nur vier einfachen Schritten auf Proteine aus Rohlysaten ab
  • Schnell – Durchführen einer gesamten Immunpräzipitationsuntersuchung in weniger als einer Stunde
  • Kostengünstig – Wiederverwendung des Protein A/G Agaroseharzes für zukünftige Immunpräzipitationen
  • Komplett – Das Kit enthält ein kompatibles Zelllysereagenz und ausreichend Komponenten für mindestens 50 IP-Untersuchungen
Lieferumfang:
Pierce Protein A/G Plus Agarose, Lyse-/Waschpuffer, Einstell-Puffer, TBS, Elutionspuffer, Probenpuffer zur Spurenmarkierung, Agarose Resin zur Kontrolle, Zentrifugationssäulen und Sammelröhrchen
Empfohlen für:
Herkömmliche IP-Experimente; Immunpräzipitation für die Analyse unter nicht reduzierenden Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Mindestens 50 IP-Reaktionen mit 10 µl Harzprotein
• Protein A/G Plus-Agarose, 0,55 ml
• IP-Lyse-/Waschpuffer, 2 x 50 ml
• Einstellpuffer (100X), 5 ml
• Tris-gepufferte Salzlösung (20X), 25 ml
• Elutionspuffer, 50 ml
• Lane Marker-Probenpuffer (5X), 5 ml
• Kontrollagaroseharz, 2 ml
• Zentrifugationssäulen und Entnahmeröhrchen
Bei 4 °C lagern
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ IP-Kit
Ausreichend für 50 Reaktionen
Format Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Classic IP Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride, ethanol