Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Co-Immunoprecipitation-Kit
Artikelnummer. 10412135 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10412135 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10412135 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26149
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kovalente Immobilisierung von IP-Antikörpern und Durchführung von Co-IP-Assays, bei denen Zielproteinkomplexe ohne Antikörperkontamination immunpräzipitiert werden.
Das Thermo Scientific™ Pierce Co-Immunoprecipitation Kit enthält alle Komponenten, die zur Durchführung eines korrekt kontrollierten Co-IP-Experiments und zur Gewinnung von gereinigten Produkten ohne Antikörper-Verunreinigung erforderlich sind.
Das Co-Immunpräzipitation (Co-IP) Kit gestattet die Isolierung nativer Proteinkomplexe aus einem Lysat oder aus einem anderen komplexen Gemisch durch die Immobilisierung gereinigter Antikörper an einem Agarose-Träger. Co-IP ist ein häufig genutztes Verfahren zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen. Dabei werden über einen Antikörper das Antigen (Köder-Protein) präzipitiert und damit interagierende Proteine (Beute-Protein) kopräzipitiert. Herkömmliche Methoden zur Co-IP verwenden die Proteine A oder G. Dies führt zu einer gemeinsamen Elution der schweren und leichten Antikörperketten, die dann mit relevanten Banden co-migrieren und wichtige Ergebnisse verdecken können. Das Pierce Co-IP Kit behebt dieses Problem, indem Antikörper durch kovalente Kopplung an ein amin-reaktives Harz gebunden werden. Das Kit umfasst optimierte Puffer für die Bindung und Rückgewinnung von Proteinen, Reagenzien zur Durchführung von Kontrollexperimenten und effiziente Zentrifugensäulen und Sammelröhrchen, die das Protokoll verkürzen und Handhabung und Mischen minimieren.
Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für jeden aufgereinigten Antikörper – Co-Immunpräzipitation-Experimente können mit jedem aufgereinigten Antikörper durchgeführt werden, unabhängig von Spezies oder Ig-Klasse (Hühner-IgY, humanes IgE, Maus-IgG1/IgM usw.) und ungeachtet einer Protein A- und Protein G-Affinitätsbindung
  • Keine Antikörper-Interferenzen – Kovalentes Anhängen und nicht-reduzierendes Elutionssystem sorgen für reine Co-IP-Produkte ohne Verunreinigungen durch IP-Antikörper
  • Wiederverwendbare Antikörper-Beads – Kovalente Antikörper-Immobilisierung ermöglicht Wiederverwendung des vorbereiteten IP-Harzes und mögliche Einsparungen kostspieliger Antikörper
  • Komplettes Kit – Alle Reagenzien für die Antikörper-Immobilisierung und für viele IP-Experimente, darunter Bindungs- und Waschpuffer, Elutionspuffer und praktische Mikrozentrifugensäulen zum einfacheren und effizienteren Umgang mit Harzen
  • Mit Kontroll-Beads – Nicht-derivatisierte Agarose-Beads als Negativkontrolle für unspezifische Bindungen im Lieferumfang enthalten
  • Vielseitig – Die Co-IP-Methode ist mit jedem physiologischen (nicht denaturierenden) Proteinprobenpuffer kompatibel, der mit dem spezifischen Antigen-Antikörper- und Protein-Interaktionskomplex kompatibel ist
Lieferumfang:
AminoLink Plus Coupling Resin, Kopplungspuffer, Quenching-Puffer, Waschlösung, Natriumcyanoborhydrid-Lösung, IP-Lyse-/Waschpuffer, Einstellpuffer, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, Elutionspuffer, Probenpuffer zur Spurenmarkierung, Agarose Resin zur Kontrolle, Spin-Säulen und Sammelröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Vorbereitung und Durchführung von 50 Co-IP-Reaktionen, jeweils mit 25 µl AminoLink Plus Kopplungsharz, 2 ml
• Koppluungspuffer (20x), 25 ml
• Natriumcyanborhydrid-Lösung (5 M), 0,5 ml
• Quenching-Puffer, 50 ml
• Waschlösung, 60 ml
• IP-Lyse/Waschpuffer, 2 x 50 ml
• Modifiziertes Dulbecco-PBS (20x), 25 ml
• Konditionierungspuffer (100x), 5 ml
• Elutionspuffer, 50 ml
• Lane Marker Probenpuffer(5x), 5 ml
• Pierce Spinsäulen mit Schraubverschluss, 50 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 100 Röhrchen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml, 50 Röhrchen
• Pierce Kontroll-Agaroseharz, 2 ml
Lagerung bei 4 °C.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ Immunpräzipitationskit
Ausreichend für 50 Reaktionen
Format Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Co-Immunoprecipitation Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodiumcyanotrihydroborate, sodium hydroxide, trometamol, sodiumchloride, Nonidet P