Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated Plate IP Kit
Artikelnummer. 10425525 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10425525
Marke: Thermo Scientific™ 45360
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Immunpräzipitations-Assays ohne Harze, Beads, Zentrifugation oder Magnete unter Anwendung beschichteter Streptavidin oder Protein A/G 96-Well-Mikrotiterplatten.
Thermo Scientific™ Pierce Coated Plate IP Kits gestatten es, Immunpräzipitationsexperimente in 96-Well Mikrotiterplatten durchzuführen.
Die auf beschichteten Mikrotiterplatten beruhenden Immunpräzipitations-Kits sorgen für die schnelle Immunpräzipitation multipler Proben ohne den mühsamen Aufwand, der normalerweise für Pipettieren, Zentrifugation und die Trennung des gekörnten Affinitätsharzes in einzelnen Mikrozentrifugenröhrchen anfällt. Statt auf Agarose-Harz-Beads erfolgt die Immunpräzipitation unter Rückgriff auf beschichtete 96-Well Mikrotiterplatten. Das Plattenformat gestattet es, multiple Proben schneller zu verarbeiten. Das Protein A/G Coated Plate Kit kann für die Immunpräzipitation sämtlicher Antikörper eingesetzt werden, die an Protein A oder G binden. Das Streptavidin Coated Plate Kit dient zur Immunpräzipitation mit biotinylierten IP-Antikörpern.
Leistungsmerkmale:
  • Gebrauchsfertige, hochwertige beschichtete Platten sorgen für hohe Kapazität und Konsistenz
  • Die Aufnahme der Antikörper- und Probenvolumina ist ähnlich wie bei Röhrchen-basierten Methoden
  • Einfache Wiedergewinnung von immunpräzipitierten Proben für Downstream-Analysen
  • Die beschichteten Platten sind 96-Well Streifenplatten; dies ist praktisch bei Experimenten, die nur einen Teil der Platte erfordern
  • Im Lieferumfang ist eine einfache Gebrauchsanleitung mit ausführlichen Informationen über geeignete Kontrollen enthalten
  • Es sind zwei verschiedene Kits erhältlich: Eines eignet sich für die meisten gängigen Antikörper-Typen (IgG-Unterklassen von Maus, Kaninchen, Mensch und Ziege), das andere für biotinylierte Antikörper oder Proteine
Vorteile des Plattenformats:
  • Ausgezeichnete Eignung für die gleichzeitige Verarbeitung multipler Proben und deren Kontrollbedingungen
  • Der Waschschritt ist schneller, einfacher und gründlicher als mit herkömmlichen Röhrchen-/Harz-basierten IP-Methoden
  • Kann mit gängigen und praktischen ELISA-Instrumenten durchgeführt werden (Multikanalpipetten und Waschen der Platten)
  • Öffnen und Schließen von Röhrchen entfällt, keine Zentrifugation erforderlich
Protein A/G-Kit (Artikel-Nr. 45350)
  • Bindet alle humanen IgG-Unterklassen IgA (schwach) und IgE sowie alle IgG Unterklassen aus Maus
  • Im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von Protein A oder Protein G gesteigerte Bindung monoklonaler Antikörper der Maus
  • Flexiblere Bindungsbedingungen durch pH-Wert unabhängige IgG-Bindung
Streptavidin-Kit (Artikel-Nr. 45360)
  • Wird in Kombination mit biotinylierten Antikörpern verwendet; dadurch werden IP- und co-IP-Präparationen ohne unerwünschte Antikörperfragmente erzeugt
  • Enthält Biotin-Blocking-Puffer, um die endogene Biotin-Bindung zu minimieren
Im Lieferumfang enthalten:
Beschichtete 96-Well Streifenplatten, PBS Packung, Reinigungslösung, Elutionspuffer, Neutralisierungspuffer und Dichtungsband
Empfohlen für:
Für die schnelle und unproblematische Immunpräzipitation multipler Proben und deren Kontrollen; zur Immunpräzipitation, wenn Platten-basierte Instrumente und Techniken bevorzugt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Streptavidin Coated Plate IP Kit
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Für Assays an 48 Proben mit Kontrollen oder für insgesamt 192 IP-Reaktionen
• Streptavidin-beschichtete 96-Well-Streifenplatten, 2 Platten
• Unbeschichtete 96-Well-Streifenplatte (weiß), 2 Platten
• PBS-Packung (für 500 ml), 1 Packung
• Biotin Blockierpuffer, 2 x 15 ml
• Surfact-Amps X-100 Detergenslösung, 6 x 10 ml
• Elutionspuffer (pH 2,8), 50 ml
• Neutralisierungspuffer, 12 l
• Abdichtband für 96-Well-Platten, 18 Blätter
Bei 4 °C lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Mixer
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation (IP), Pull-Down (Biotin-basiert)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ IP-Kit mit Streptavidin-beschichteter Platte
Ausreichend für 192 Proben
Format Kit