Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ BCA Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10688484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10688484
Marke: Thermo Scientific™ 23229
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Fällungsreagenzien zur Eliminierung störender Substanzen aus Proteinassay-Proben, um sie mit BCA- und Coomassie-Bradford-Assays kompatibel zu machen.
Das Compat-Able Protein Assay Preparation Set von Thermo Scientific™ eliminiert störende Substanzen aus Protein-Assay-Proben, um sie mit BCA- und Bradford-Assays kompatibel zu machen.
Die Compat-Able-Reagenzien entfernen Salze, Detergenzien, Reduktionsmittel und andere Substanzen aus Proteinproben, um Interferenzen mit Proteinassays zu vermeiden. Das Protokoll präzipiert selektiv das gesamte Protein und ermöglicht so die einfache Dekanierung und Entfernung der Nicht-Protein-Komponenten. Das gereinigte, ausgefällte Protein wird in Wasser erneut aufgelöst, sodass es für die genaue Bestimmung der Proteinkonzentration mittels standardmäßiger Proteinassay-Methoden bereit ist. Das Verfahren wird in weniger als 10 Minuten mit nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt. Das Compat-Able Preparation Set ist einzeln oder bequem im Paket mit dem Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit oder dem Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus Protein Assay Kit erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • Eliminierung von Inkompatibilität – Entfernt nahezu alle Substanzen, die die kolorimetrischen Proteinassays beeinträchtigen: Salze, Detergenzien, Denaturierungsmittel, Reduktionsmittel und sogar IEF-Probenpuffer
  • Schnell und einfach – Bereiten Sie Proben in weniger als 10 Minuten in vier einfachen Schritten zu
  • Praktisch – Das Reagenzienset ist einfacher zu verwenden als selbstgemachte TCA- oder Aceton-Fällungsreagenzien, wodurch konsistentere Ergebnisse erzielt werden
  • Skalierbar – Die Mikrozentrifugenmethode lässt sich für spezielle Anforderungen einfach auf größere Zentrifugenröhrchen skalieren
  • Validiert – Getestet und in Verbindung mit BCA und Coomassie Plus Proteinassay-Kits angeboten; Protokoll integriert Kontroll- und Normalisierungsverfahren
Enthält:
Das Set enthält zwei abgefüllte Reagenzien (Reagenz 1 und Reagenz 2); vollständige Kits enthalten das Reagenzienset plus Komponenten des jeweiligen Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Behandlung von bis zu 500 Proteinassay-Proben und Durchführung von 250 Probenröhrchen- oder 2500 Mikrotiterplatten-Assays
• Compat-Able Reagenz 1, 250 ml
• Kompat-Able-Reagenz 2, 250 ml
• BCA-Reagenz A, 500 ml
• BCA-Reagenz B, 25 ml
• Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Beschreibung Compat-Able BCA Proteinassay-Kit
Assay BCA-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Compat-Able
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Ausreichend für 250 Assays in Röhrchen oder 2500 Assays auf Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorption, lösungsbasierte Detektion, Eliminierung von Inkompatibilität
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 1 l