Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12201622 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionskit
Kit für 1000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12201622 100 Reaktionskit 1 Stück
12201632 Kit für 1000 Reaktionen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12201622 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16170
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 1 Stunde) in Anwesenheit von Cypridina-Luziferase-Reportern.
Das Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Glow-Assay-Kit bietet ein extrem helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 1 Stunde) in Anwesenheit von Cypridina-Luziferase-Reportern.
Dieses Pierce Luciferase Glow-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Cypridina-Luziferase-Aktivität in Säugetierzellkulturmedien und Lysaten. Bei Verwendung mit den Thermo Scientific Cypridina Luc-Vektoren bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Sekretions- oder intrazellulären Nachweis von Luziferase-Aktivität. Die Lichtleistung, die durch die Luziferase-Reaktion erzeugt wird, kann mit der Menge des produzierten Luziferase-Proteins korreliert werden, das wiederum proportional zur Aktivität des Promoters ist, der die Luziferase-Expression antreibt. Das Kit kann verwendet werden, um die Aktivität von Cypridina-Luziferasen oder -Derivaten zu erkennen, die Vargulin als Substrat verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Hochempfindlicher Nachweis von Cypridina-Luziferase-Aktivität
  • Sezernierte Luziferase –Ermöglicht Echtzeit-Assays und kinetische Studien, ohne die Zellen zu zerstören
  • Stabil – Die Reagenzien bieten im Vergleich zu Flash-Assays eine höhere Signalstabilität
  • Einfach – Erfordert kein Luminometer mit Injektoren
  • Kompatibel – Die Assay-Reagenzien sind mit anderen Cypridina- oder Vargula-Luziferasen kompatibel
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse – Für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
  • Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Glow-Assay-Reagenz
  • Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Cypridina-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, wie Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Cypridina-Luziferase
Menge 100 Reaktionskit
Inhalt und Lagerung • Cypridina-Glow-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Vargulin (1X), 5 μl, Aufbewahrung bei -20 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Markertyp Enzym-markiert
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce
Substrat Vargulin (Cypridina Luciferin)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol