Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cystein-HCl
Artikelnummer. 11889350 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11889350 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11889350 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 44889
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses reine, kristalline Cystein-Hydrochlorid (Cys-HCl) dient zur Herstellung von Thiol-Assaystandards oder zur Durchführung von Experimenten zur Proteinrückfaltung.
Thermo Scientific™Pierce Cystein-HCl ist ein aufgereinigtes, kristallines Cystein-Hydrochlorid-Salz (MW 175,6), das als Thiolstandard in Assays mit Ellmans Reagenz oder als Zusatzstoff in Experimenten zur Proteinrückfaltung nützlich ist.
Thermo Scientific™ Pierce Cystein-HCl ist ein aufgereinigtes, kristallines Cystein-Hydrochloridsalz (MW 175,6), das als Thiolstandard in Assays mit Ellmans Reagenz oder als Zusatzstoff in Experimenten zur Proteinrückfaltung nützlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 25 °C.
Produktlinie Pierce
Form Fest
Menge 5 g
Produkttyp Cystein-Hydrochlorid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Cysteine-HCl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine