missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ DMP-Cross-Linker

Artikelnummer. 10752725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10752725 1 g 1 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10752725

Marke: Thermo Scientific™ 20660

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vernetzen Sie Amine mit Aminen unter Verwendung von Dimethyladipimidat (CAS 14620-72-5), bestehend aus Imidoestergruppen und einem membrandurchlässigen, 6-atomigen Spacerarm.

Thermo Scientific™ Pierce DMA ist Dimethyladipimidat, ein membrangängiger Vernetzer, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 6 Atomen eine aminreaktive Imidoester-Gruppe enthält.

Leistungsmerkmale:

  • Wasserlöslich
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv in Richtung: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemische Reaktivität Amin-zu-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung Pierce DMA
Zusammensetzung Dimethyladipimidat-2 HCl; Pulvergranulat Feststoff
Permeable Membran Ja
Molekulargewicht 245.15
PEGyliert Nein
Ausreichend für 4079 ml typischer 1X (1 mM) Reaktionslösung oder ca. 500 Anwendungen à 2 mg Reagenz pro Anwendung
Länge des Spacer-Arms 8.6
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.