Learn More
Thermo Scientific™ DMP (Dimethylpimelimidat)
Artikelnummer. 10740815 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10740815 1 g 1 Gramm
10097093 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10740815
Marke: Thermo Scientific™ 21667
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vernetzen Sie Amine mit Aminen unter Verwendung von Dimethylpimelimidat (CAS 58537-94-3), bestehend aus Imidoester-Gruppen und einem membrangängigen 7-Atom-Spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce DMP ist Dimethylpimelimidat, ein membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 7 Atomen eine aminreaktive Imidoester-Gruppe enthält.
Besondere Merkmale:
  • Wasserlöslich
  • Schnelle Reaktion mit Alkalinen bei alkalischen pH-Werten (pH 8 bis 10)
  • Die Amidbindung behält die Nettoladung des Proteins bei
  • Reversibel bei hohen pH-Werten
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen:Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung DMP
Molekulargewicht 259,17
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 9,2 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Imidoester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker