Learn More
Thermo Scientific™ DMS (dimethyl suberimidate)
Artikelnummer. 10638674 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10638674
Marke: Thermo Scientific™ 20700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Amin-Amin-Vernetzung mit Dimethylsuberimidat (CAS 34490-86-3), bestehend aus Imidoestergruppen und einem membrandurchlässigen, 8-atomigen Spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce-DMS ist Dimethylsuberimidat, ein membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Atomen eine aminreaktive Imidoester-Gruppe enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslich
  • Schnelle Reaktion mit Alkalinen bei alkalischen pH-Werten (pH 8 bis 10)
  • Die Amidbindung behält die Nettoladung des Proteins bei
  • Reversibel bei hohen pH-Werten
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-zu-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung DMS
Molekulargewicht 273,2
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,0 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Imidoester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker