Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Artikelnummer. 10036813 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10036813 20 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10036813 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 89818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.00 €
    579.65 € / 1 Sets
    Sparen 94.35 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Biotinyliert einsträngige DNA-Primer für nicht-radioaktive EMSA und andere Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Das Thermo Scientific™ Pierce Biotin 3'-End-DNA-Markierungskit dient zur Kennzeichnung einsträngiger DNA-Primer mit Biotin für die Verwendung bei nicht radioaktiven, elektrophoretischen Mobilität-Shift-Assays (EMSA) und anderen Nukleinsäure-Nachweismethoden.
TdT weist eine Substratpräferenz für einsträngige DNA auf, markiert aber Duplex-DNA mit 3'-Überhängen und stumpfen Duplexen, wenn auch mit einer geringeren Effizienz. Das Biotin 3'-End-DNA-Markierungskit wurde optimiert, um 1–3 biotinylierte Ribonukleotide (Biotin-11-UTP) auf das 3'-Ende von DNA-Strängen zu integrieren. Diese Markierungsstrategie hat den Vorteil, dass das Biotin am 3'-Ende der Sonde lokalisiert wird, wo es weniger wahrscheinlich ist, die Hybridisierung oder sequenzspezifische Bindung von Proteinen zu beeinträchtigen. Biotin-markierte DNA-Sonden können den nicht isotopischen Nachweis in einer Vielzahl von Anwendungen erleichtern, darunter elektrophoretische Mobilität-Shift-Assays (EMSA), Northern- oder Southern-Blots, Kolonie-Hybridisierungen oder In-situ-Hybridisierungen.
Leistungsmerkmale:
  • Die nicht isotopische Markierung eliminiert den Aufwand an gefährlichen radioaktiven Materialien oder schwer zu entsorgendem Abfall
  • 1–3 biotinylierte Ribonukleotide am 3'-Ende der DNA-Stränge für eine geringere Beeinträchtigung der Hybridisierung oder sequenzspezifischen Bindung von Proteinen
  • Biotinmarkierte Sonden sind länger als ein Jahr stabil
  • 30-minütiges Markierungsverfahren ist schnell und effizient
Lieferumfang:
1 ml 5 X TdT Reaktionspuffer, 50 μl terminale Desoxynukleotidyltransferase, 100 Mikroliter Biotin-11-dUTP, 140 μl unmarkierte Kontroll-Oligo, 40 μl Biotin-Kontroll-Oligo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 20 Markierungsreaktionen (jeweils mit 5 pmol DNA)
• 1 ml 5 X TdT-Reaktionspuffer (-20 °C)
• 5 μl terminale Deosxynukleotidyltranferase (-20 °C)
• 1 μl Biotin-11-UTP (≤4 °C)
• 14 μl unmarkierte Kontroll-Oligo (-20 °C)
• 4 μl Biotin-Kontroll-Oligo (-20 °C)
Format Kit
Labeling Target DNA
Anzahl Reaktionen 20
Produktlinie Pierce
Produkttyp DNA-Markierungskit
Menge 20 Reaktionen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate