Learn More
Thermo Scientific™ DNA Coating Solution
Artikelnummer. 10405495 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10405495 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10405495 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser DNAse-freien Beschichtungslösung immobilisieren Sie DNA effizient auf Mikrotiterplatten und Mikroprobenröhrchen.
Führen Sie eine effiziente DNA-Oberflächenbeschichtung von Mikrotiterplatten und Mikroprobenröhrchen mit der Thermo Scientific™ Pierce DNA-Beschichtungslösung durch.
Diese einfache Lösung bietet die geeigneten Bedingungen, um die passive Adsorption von gereinigter DNA auf Polystyroloberflächen zu fördern, z. B. in Standard-ELISA-Mikrotiterplatten. DNA wird entlang ihrer Länge nicht-kovalent beschichtet, wodurch sie mit bestimmten Hybridisierungsmethoden nachgewiesen werden kann. Bestimmte Sondierungsverfahren müssen empirisch validiert werden, um die Kompatibilität zu bestimmen.
Leistungsmerkmale:
  • Keine nächtlichen Inkubationen mehr oder Erhitzen von Mikrotiterplatten und Wartezeiten
  • Fördert die effiziente Immobilisierung (durch Adsorption) von DNA in Mikrotiter-Well-Platten (Polystyrol)
  • Beschichtete Ziel-DNA ermöglicht Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Sondierung durch Hybridisierung und andere Mittel
  • DNA, die auf Kunststoffoberflächen beschichtet ist, wird ausreichend stabilisiert, um eine Lagerung über Monate vor der Verwendung zu ermöglichen
  • Lösung wurde autoklaviert, um DNase zu inaktivieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puffer Immunassay-Puffer, Hybridisierungspuffer
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Pierce DNA-Beschichtungslösung
Zusammensetzung Firmeneigene Pufferlösung
Produkttyp DNA-Beschichtungslösung
Menge 100 ml