Learn More
Thermo Scientific™ DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Artikelnummer. 10762725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10762725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10762725 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20665
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vernetzen Sie Amine mit Aminen unter Verwendung von Dithiobispropionimidat, bestehend aus Imidoestergruppen an beiden Enden eines reduzierbaren (spaltbaren) Disulfid-haltigen Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce-DTBP ist Dimethyl-3,3'-Dithiobispropionimidat, ein Crosslinker, der aminreaktive Imidoester-Gruppen um einen 8-atomigen Spacerarm enthält, dessen zentrale Disulfid-Bindung mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslich
  • Durch Reduktionsmittel spaltbar
  • Dringt in intakte humane Erythrozyten ein
  • Reaktive Gruppen: Imidoester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-zu-Amin
Cleavable Von Thiols
Beschreibung DTBP
Molekulargewicht 309,28
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,9 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Imidoester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC