Learn More
Thermo Scientific™ EDTA
Artikelnummer. 11836714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11836714 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11836714 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17892
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Chelat-Alkaline-Erdmetalle. Thermo Scientific™ Pierce EDTA ist hochgereinigt für den Einsatz in einer Vielzahl von Labormethoden.
Thermo Scientific™ Pierce EDTA eignet sich als Chelator von Erdalkalimetallen sowie Eisen, Kupfer und Zink in vielen Labormethoden.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) eignet sich als Chelator von Alkali-Erdmetallen sowie Eisen, Kupfer und Zink.
  • Weißes kristallines Pulver
  • ≥ 99,0 % Reinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA
CAS 6381-92-6
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Summenformel C10H14N2Na2O8·2H2O
Produkttyp EDTA
Reinheit ≥ 99 %
Menge 500 g
Synonym EDTA disodium salt dihydrate
Form Pulver