Beschreibung
Thermo Scientific Pierce FDAA (Marfey-Reagenz) reagiert mit primären Aminen, um die Trennung und Quantifizierung von optischen Isomeren von Aminosäuren durch Umkehrphasen-Chromatographie zu ermöglichen.
Highlights:
- Die Derivatisierung optischer Isomere aus Aminosäuren ist innerhalb von 90 Minuten abgeschlossen
- Die Derivate haben einen Absorptionskoeffizienten von ∽3 x 104 Nachweis der Derivate mittels UV-Licht mit 340 nm und Pikomol-Empfindlichkeit
Specifications
Specifications
| Produkttyp | FDAA |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Inhalt und Lagerung | Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Marker oder Farbstoff | Anderes Etikett oder anderer Farbstoff |
| Menge | 50 mg |
| Form | Fest |
Safety and Handling
Product Identifier
- MARFEY'S REAGENT FDAA
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.