Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität der Red Firefly-Luziferase in der ganzen Zelle und erzeugt ein sehr starkes Flash-Signal, das schnell abfällt.
Besondere Merkmale:
- Hochempfindlicher Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase-Aktivität
- Verwendung mit dem Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer für optimale Ergebnisse (maximales Signal)
- Arbeitslösung bis zu 2 Monate bei -20 °C stabil
- Assay-Reagenzien sind mit anderen Glühwürmchen-Luziferasen kompatibel
- Automatisierungstauglich
- Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
- Sicherer, nicht radioaktiver Assay
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Firefly-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Instrument zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; für beste Ergebnisse (maximales Signal) verwenden Sie den Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Assay-Kit |
| Ziel | Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase |
| Menge | Kit für 1000 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | • Glühwürmchen-Flash-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C • D-Luciferin, 3 mg, Aufbewahrung bei 4 °C • 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur Nach Erhalt das Kit bei 4 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern. |
| Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
| Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
| Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte) |
| Format | 384-Well-Platte, 96-Well-Platte |
| Markertyp | Enzym-markiert |
| Mehr anzeigen |