Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12192240 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionskit
Kit für 1000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12192240 100 Reaktionskit 1 Stück
12102250 Kit für 1000 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12192240 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    111.72 € / 1 Stück
    Sparen 21.28 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Testen Sie die Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Glühwürmchen-Luziferase-Kit.
Das Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität der Red Firefly-Luziferase in der ganzen Zelle und erzeugt ein sehr starkes Flash-Signal, das schnell abfällt.
Das Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Flash Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Glühwürmchen-Luziferase in Säugetier-Ganzzelllysaten. Dieses Kit enthält einen praktischen Lysepuffer, Assay-Puffer und ein Glühwürmchen-Substrat und bietet ein vollständiges Reagenziensystem für den intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität. Die Lichtleistung, die sich aus der Luziferase-Reaktion ergibt, wird mit einem Luminometer erfasst und kann mit der Menge an Glühwürmchen-Luziferase-Protein korreliert werden, das produziert und zur Bestimmung der Aktivität des Promoters verwendet wird, der die Glühwürmchenexpression antreibt. Diese Reagenzien sind für die Verwendung mit Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids optimiert. Der Flash-Assay-Kit kann jedoch verwendet werden, um die Aktivität anderer Glühwürmchen oder ATP-abhängiger Luziferasen zu erkennen, die D-Luciferin als Substrat verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Hochempfindlicher Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase-Aktivität
  • Verwendung mit dem Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer für optimale Ergebnisse (maximales Signal)
  • Arbeitslösung bis zu 2 Monate bei -20 °C stabil
  • Assay-Reagenzien sind mit anderen Glühwürmchen-Luziferasen kompatibel
  • Automatisierungstauglich
  • Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
  • Sicherer, nicht radioaktiver Assay
Enthält:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Firefly-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Instrument zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte; für beste Ergebnisse (maximales Signal) verwenden Sie den Thermo Scientific Pierce Firefly Luciferase Signal Enhancer
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Sekretionsweg-/Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionspfadanalyse; RNA-Spleißstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase
Menge 100 Reaktionskit
Inhalt und Lagerung • Glühwürmchen-Flash-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• D-Luciferin, lyophilisiert, 3 mg, Aufbewahrung bei 4 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei 4 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Markertyp Enzym-markiert
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Verfahren Verbesserte Chemolumineszenz
Substrattyp Luziferase-Substrat
Produktlinie Pierce
Substrat D-Luciferin