Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Fluorescein Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 10628664 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10628664 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10628664 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 53029
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aktivierte Derivate von grün fluoreszierendem Fluoresceinfarbstoff zur Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenzbildgebung (Anr.: 494; Emiss.: 518).
Thermo Scientific™ FITC- und Fluorescein-Markierungsreagenzien und -Kits sind besonders leistungsstarke Derivate des Fluorescein-Farbstoffs, die zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert sind.
Fluorescein-Farbstoffe werden bei einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-basierte Assays wie Western Blotting und ELISA. FITC und NHS-Fluorescein reagieren auf Gruppen primärer Amine an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, während Fluorescein-5-Maleimid und 5-IAF mit freien Thiolen auf Cysteinreste reagieren. Die meisten aktivierten Fluoresceinderivate sind ein Gemisch aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.
Leistungsmerkmale:
  • Aminspezifische Markierung: Der NHS-Ester oder das Isothiocyanat markieren Antikörper und andere gereinigte Proteine effizient an primären Aminen (Lysin-Seitenketten) Optimiertes Verfahren: Nach dem Standardprotokoll entstehen Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und fluoreszierende Fluorophore zum Einmalgebrauch: Die Notwendigkeit winzige Mengen Pulver abzuwiegen entfällt; Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Reinigung: Kits enthalten Harz zur Aufreinigung und anwenderfreundliche Spin-Säulen zur effizienten Entfernung von nicht umgesetztem Farbstoff und eine hervorragende Proteinrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Fluorescein-Antikörpermarkierungskit
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 1 Kit
Ausreichend für Markierung und Aufreinigung von 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
Inhalt und Lagerung
  • Ausreichend für: Markierung und Aufreinigung von 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
  • NHS-Fluorescein, 3 x 50 μg-Fläschchen
  • Borat-Puffer, 1 ml
  • Reinigungsharz, 5 ml
  • Spin-Säulen, je 6
  • Entnahmeröhrchen, je 12
  • NHS-Fluorescein bei -20°°C. Alle anderen Kitkomponenten bei 4 °C lagern.
  • Anregung/Emission 494/518
    Kennzeichnungsmaßstab 0,5 bis 1 mg
    Produktlinie Pierce
    Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
    Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
    Labeling Target Antikörper, Proteine