Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung für Auto-Ready Massenspektrometer
Artikelnummer. 31924099 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 4 mL
Packungsgröße:
8 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31924099 2 x 4 mL 8 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31924099 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A51739
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine bei Raumtemperatur stabile, gebrauchsfertige Flüssigformulierung für die Kalibrierung von Thermo Scientific™ Massenspektrometern mit integrierter Auto-Ready Ionenquelle.
  • Der erweiterte Massenbereich verbessert die Massengenauigkeit
  • Kalibrierung im positiven und negativen Modus, Einzelformulierung mit erweiterten Massenbereichen für beide Ionisationskalibrierungsmodi
  • Qualitativ hochwertige, streng getestete Formulierung mit chargenspezifischen Analysenzertifikaten
  • Die Flasche lässt sich für eine geplante automatische Kalibrierung direkt in das Gerät laden
  • 18 Monate lang bei Raumtemperatur stabil und innerhalb des selbstbereitenden Massenspektrometers bis zu 4 Monate lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssigkeit
Farbe Farblos
Menge 2 x 4 mL
Reinheit (%) Mixture
Güte LC-MS-Gütegrad