Learn More
Thermo Scientific™ Formamid
Artikelnummer. 11866714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11866714 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11866714 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17899
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bereiten Sie Hybridisierungscocktails und verschiedene Denaturierungslösungen vor, die mit Nukleinsäuren verwendet werden, und verwenden Sie diese hochreine Formulierung von Formamid-Denaturierungsmittel.
Thermo Scientific™ Pierce Formamid ist eine hochreine Formulierung von Formamid-Denaturant und für die Zubereitung von Hybridisierungscocktails sowie verschiedenen Denaturierungslösungen für Nukleinsäuren geeignet.
Thermo Scientific™  Pierce Formamid ist eine hochreine Formulierung von Formamid-Denaturant und für die Zubereitung von Hybridisierungscocktails sowie verschiedenen Denaturierungslösungen für Nukleinsäuren geeignet.
Leistungsmerkmale:
  • Die ultrarein Formulierung hat einen hohen Reinheitsgrad und ist frei von kontaminierenden RNase und DNase.
  • Geeignet für die Zubereitung von Hybridisierungscocktails und verschiedenen Denaturierungslösungen für Nukleinsäuren
  • Verursacht keinen Abbau teurer oder schwer isolierenden RNA- und DNA-Proben.
  • Vorgefiltert durch ein Mischionen-Austauschharz zur Eliminierung von Zersetzungsprodukten und Restmetallkationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Produkttyp Formamid
Menge 100 ml
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide