Learn More
Pierce™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung der Glutathion-S-Transferase (GST) aus einem unbehandelten Bakterien-, Hefe- oder Säugerzelllysat
Marke:  Pierce™ 78601
134.81 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15586619
  • 221.00 € / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale:
Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads eignen sich gut für die Reinigung von GST-Fusionsproteinen aus einem löslichen Proteinextrakt und sind ideal für die Aufreinigung von Proteinen, die in niedrigen Konzentrationen exprimiert werden, aus verdünnten Überständen.
Die Beads können in manuellen Anwendungen mit einem Magnetstativ oder in automatisierten Anwendungen mit einem Gerät wie dem Thermo Scientific KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor verwendet werden. Automatisierte Instrumente sind für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und für das Screening von Aufreinigungsbedingungen besonders nützlich.
  • Leistungsstarke Beads—nicht aggregierende, mit Magnetit (Fe3O4) versehene, superparamagnetische Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit sowohl für manuelle als auch automatisierte HTS-Anwendungen
  • Stabiler Affinitätsligand—Glutathion wird kovalent an den Partikeln immobilisiert; dies gewährleistet Auslaugbeständigkeit und saubere Reinigungsprodukte
  • Hohe Kapazität—das Bindungsvermögen ist sowohl für Routine- als auch für anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
Anwendungen:
  • Proteinreinigung und Proteinisolation
  • Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Zielmolekül: GST
Spezifikation
Spezifikation
1 ml abgesetztes Harz. Geliefert als 4 ml 25%ige Suspension (v/v) in 20 % Ethanol.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Suspension
4 mL
Glutathion
Nasseis
Pierce™
Magnetische Agarose-Beads
Flasche