Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Spin Purification Kit, 1 mL
Artikelnummer. 11804025 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Kit mit 5 Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11804025 Kit mit 5 Säule 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11804025
Marke: Thermo Scientific™ 16107
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reinigung von GST-markierten rekombinanten Fusionsproteinen aus Zelllysaten mit Glutathion (GSH)-Agarose-Affinitätsaufreinigungs-Harzen in Bead-Form, Spin-Säulen und Platten.
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Die hochwertige– Unterstützung besteht aus Glutathion, das durch seine zentrale Sulfhydrylgruppe über einen aus 12– Atomen bestehenden Spacerarm an vernetzten 6 %igen Agarose-Beads immobilisiert ist. Die Reinigung von GST–Fusionsproteinen mittels Glutathion (GSH) Agarose-Beads ist umfassend dokumentiert und auf eine Vielzahl von Maßstäben, Säulenformaten und spezifischen Applikationen anpassbar. Egal, ob Sie große Mengen rekombinanter Proteine von überexprimierenden E. Coli-Lysaten reinigen oder Protein-Wechselwirkungen untersuchen möchten, bei denen mit GST gekennzeichnete Köderproteine beteiligt sind – Pierce Glutathione Agarose ist für solche Applikationen optimal.
Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST-Proteine je Milliliter Harz
  • Hoher Ertrag und Reinheit – reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
  • Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
  • Vielseitig – zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-markierten – Proteinen verwendbar
  • Kompatibel – Validiert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetierzellkulturen
  • Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Spin-Säulen, Chromatographie-Kassetten und bequemen GST-Reinigungskits
Verfügbare Formate:
  • Harzsuspensionen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographie-Kassetten: 1 ml- und 5 ml-Kassetten, kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und Spritzenverarbeitung
  • Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Enthält:
Kits enthalten Pierce Glutathion-Spin-Säulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 ml
Beschreibung Pierce GST Spin Purification Kit, 1 ml
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Aufreinigung von ca. 10 mg GST-markiertem Protein pro Säule
• Pierce Glutathion-Spin-Säulen, 1 ml, 5 Säulen
• Äquilibrier-/Waschpuffer, 250 ml
• Glutathion, 184 mg
• Säulenstopfen, 5 Stopfen
Bei 4 °C lagern.
Produktlinie Pierce
Menge Kit mit 5 Säule
Ziel GST-markiertes Protein
Typ Spin-Säulen-Kit
Stationäre Phase Glutathion
Ausreichend für 10 mg mit GST gekennzeichnete Proteine pro Säule
Format Zentrifugationssäule
Säulentyp Affinität, Agaroseharz