Learn More
Thermo Scientific™ Glycerin
Artikelnummer. 10618294 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10618294 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 10618294
Marke: Thermo Scientific™ 17904
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie eine Vielzahl von Protein- und molekularbiologischen Anwendungen durch. Thermo Scientific™ Pierce Glycerin ist hochgereinigt.
Thermo Scientific™ Pierce Glycerin ist hochreines Glycerin (Reinheit von über 99 %) für molekularbiologische Verfahren.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Thermo Scientific™ Pierce Glycerin ist hochreines Glycerin für molekularbiologische Verfahren. Es ist eine farblose, leicht viskose Flüssigkeit, die ≥ 99,0 % rein ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp Glycerin
Reinheit > 99 %
Menge 1 l
Form Flüssig