Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST (glutathione-S-transferase)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ GST (Glutathion-S-Transferase) ist reine gefriergetrocknete Glutathion-S-Transferase für den Gebrauch in zahlreichen Proteinuntersuchungsverfahren.
Diese reine GST aus Schistosoma japonicum ist für zahlreiche Anwendungen nützlich, die mit GST-getaggten Fusionsproteinen und Glutathion-Affinitätsreinigung verbunden sind. Die Expression fremder Proteine in E. coli unter Rückgriff auf ein Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionssystem ist eine Methode der Wahl zur Untersuchung der Funktion bestimmter Proteine, für die Reinigung von interagierenden Faktoren und die Erzeugung von Antikörpern gegen Fusionsproteine. Analysen, die auf GST-markierten Proteinen beruhen, erfordern als Kontrollsubstanz oder Standard meist den Einsatz von reiner GST oder profitieren von dieser.
Leistungsmerkmale:
- Aufgereinigt aus Schistosoma japonicum
- Nützlich als Molekulargewichtsmarker bei der Gelanalyse von GST-getaggten Proteinen
- Eignet sich als Standard- oder Kontrollsubstanz bei ELISA und Pulldown-Assays mit GST-getaggten Proteinen
- Ideal zum Testen Tag-spezifischer Kreuzreaktivität von Antikörpern beim ELISA-Test
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation |
| Proteinform | Rekombinant |
| Typ | Proteinlösung |