Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10107443 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10107443
Marke: Thermo Scientific™ 21516
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Glutathion (GSH)-Agarose-Beads mit komplettem Reagenssatz ermöglichen die einfache Erfassung und Affinitätsreinigung der Bindungspartner von GST-markierten Fusionsproteinen.
Aufreinigen von Protein-Interaktionskomplexen mit praktisch allen vom Anwender bereitgestellten GST-markierten Fusionsproteinen mit dem Thermo Scientific™ Pierce GST Protein Interaction Pull-Down-Kit.
Das GST Protein Interaction Pull-Down Kit enthält die notwendigen Komponenten zum Einfangen und Reinigen von Proteinen, die mit rekombinanten Proteinen mit GST Fusions-Tag interagieren. Der Anwender steuert das getaggte Fusionsprotein (Bait) sowie Zellen bei, die das mögliche Proteininteraktionsziel (Beute) exprimieren; das Pulldown-Kit liefert alle restlichen Komponenten: Zelllyse-Puffer, Mikrozentrifugationssäulen, Glutathion-Affinitätsharz (Agarose-Beads), optimierte Bindungs- und Elutionspuffer sowie ein detailliertes Protokoll. Dieses Kit soll Erstanwender speziell in der Methode schulen und erfahrenen Forschern mehr Anwenderfreundlichkeit, Bedienkomfort und Reproduzierkeit bieten.
Leistungsmerkmale:
  • GST-Pull-down – reinigt Proteininteraktoren von GST-markierten Fusionsproteinen
  • Komplettkit – Bietet alle Komponenten und ein detailliertes Protokoll zur Aufreinigung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Keine Spezialausrüstung erforderlich – nutzt gängige Laborgeräte und Reagenzien (z. B. Mikrozentrifugen)
  • Praktisch – Mikrozentrifugationssäulen fördern die einfache und effiziente Manipulation von Glutathion Agarose-Beads; dazu gehört auch die einfache parallele Verarbeitung mehrerer Proben
  • Flexibel –Anweisungen enthalten Protokolle für Köder- und Beuteproteine aus verschiedenen Quellen
Lieferumfang:
Glutathion-Agarose Resin, Lyse-Puffer, TBS-Packung, Glutathion für die Elution, Mikrozentrifugationssäulen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Entdeckung einer neuen Protein:Protein-Interaktion aus einem Zelllysat; Bestätigung einer möglichen Interaktion aus einem Zelllysat oder aus vorher gereinigten Protein; Extraktion von Informationen über Protein:Protein-Interaktionen aus in-vitro-Transkription/Translation-Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 750 μL
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Zusammensetzung Slurry: 50 %
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Mindestens 25 Pull-Down-Reaktionen, jeweils mit 25 µl Harz
•Glutathion-Agarose, 750 µl
• Pull-Down-Lysepuffer, 250 ml
• Glutathion, 1 g
• TBS-Packung (500 ml), 1 Packung
• Pierce Spin-Säulen und Zubehör, 27 Säulen
• Mikrozentrifugensammelröhrchen, 100 Röhrchen
Pierce Lysepuffer nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
Assay Affinitätsreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Produktlinie Pierce
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pull-Down (Tag-basiert)
Ziel Nicht zielspezifisch
Typ Pull-Down-Kit
Ausreichend für 25 Reaktionen
Format Kit