Learn More
Thermo Scientific™ ActivX™ Desthiobiotin-GTP-Sonde
Artikelnummer. 11852134 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
16 × 12,9 μg
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11852134 16 × 12,9 μg 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11852134 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 €
    389.48 € / 16 Stück
    Sparen 38.52 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ActivX™ Sonden wurden entwickelt, um GTPasen selektiv durch Bindung ihrer jeweiligen aktiven Stellen mit getaggten GTP zu kennzeichnen und anzureichern, um die Beurteilung der Enzymaktivität zu ermöglichen. Desthiobiotin-GTP kann Zielenzymklassen selektiv in Proben anreichern, identifizieren und profilieren.
ActivX™ Desthiobiotin-GTP-Sonden enthalten ein modifiziertes Biotin, das durch eine labile Acylphosphat-Bindung an das Nukleotid gebunden ist. ActivX Anreicherungs-Sonden für aktive Zentren sind vorteilhaft für die Bestimmung des aktiven Enzymspiegels durch den Einsatz von Analogon-markierten Sonden, um sowohl inaktive als auch aktive Enzyme profilieren zu können. Die ActivX Sonden reichern selektiv nur jene Enzyme an, die zum Zeitpunkt der Markierung funktionell aktiv und biologisch relevant sind. Mit der selektiven Anreicherung kann man Zielenzymklassen in Proben identifizieren und profilieren oder die Spezifität und Affinität von Enzym-Inhibitoren beurteilen.
Nach der Entfernung von GTP- oder GDP-Nukleotiden aus Enzymen kann die Desthiobiotin-GTP-Sonde verwendet werden, um konservierte Lysinrückstände an Nukleotid-Bindungsstelle der GTPase kovalent zu modifizieren. Desthiobiotin-GTP kann Zielenzymklassen selektiv in Proben anreichern, identifizieren und profilieren. Die Vorinkubation von Proben mit kleinen Molekülinhibitoren, die mit Sonden an aktiven Stellen konkurrieren, kann zur Bestimmung der Bindungsaffinität und Zielspezifität von Hemmstoffen verwendet werden. Die ActivX Desthiobiotin-GTP-Sonde markiert kovalent den aktiven Standort von GTPasen und GTPase Untereinheiten von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.
Anwendungen der ActivX Desthiobiotin-GTP Sonde:
• Breite Anreicherung von GTP-bindenden Proteinen aus Geweben, Zellen und subzellulären Proteomen
• Anreicherung von Enzymen auf Basis von Funktionen
• Profilierung von Dutzenden bis Hunderten von Hemmstoffzielen
Die Beurteilung der Kennzeichnung im aktiven Zentrum mit Desthiobioin-Sonden kann entweder mit Western Blot oder mit Massenspektrometrie (MS) erfolgen. Für den Western Blot-Ablauf werden desthiobiotin-markierte Proteine für die SDS-PAGE-Analyse und den anschließenden Nachweis mit spezifischen Antikörpern angereichert. Für den MS-Ablauf werden Desthiobiotin-markierte Proteine reduziert, alkyliert und enzymatisch zu Peptiden verdaut. Nur die Peptide an den mit Desthiobiotin markierten, aktiven Stellen werden für die Analyse mit LC-MS/MS angereichert. Beide Arbeitsabläufe können zur Bestimmung der Bindung von Hemmstoffzielen verwendet werden, aber nur der MS-Arbeitsablauf kann globale Hemmstoffziele und Off-Targets identifizieren.
Diese Produkte unterliegen einer eingeschränkten Nutzungslizenz für die Marke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ActivX Desthiobiotin-GTP-Sonde
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei –80 °C
Assay Assay zur Proteinquantifizierung
Nachweisverfahren Chemolumineszenz, Massenspektrometrie, Western Blot
Substrattyp GTPase-Substrat
Produktlinie ActivX
Menge 16 × 12,9 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulldown
Ziel Kinasen (Mehrfach), Phosphodiesterasen, ATPasen, GTPasen, Phosphatasen
Typ Markierte Nukleotidsonde
Marker oder Farbstoff Biotin und andere Haptene
Format Röhrchen, Spin-Säule