Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorbuttersäure (HFBA)
Artikelnummer. 11551074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11551074 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11551074 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS25003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flaschen und Ampullen mit 99.5 % reiner HFBA (MW 214.04, CAS 375-22-4), zum Einsatz als Ionenpaarbildungsreagenz bei der Peptidtrennung mit Umkehrphase (HLPC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbuttersäure (HFBA) wird gemäß strengen Spezifikationen hergestellt und geprüft, um eine hervorragende Leistung als Ionenpaar-bildendes Mittel bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • Typischer Reinheitsgrad liegt bei 99,7 % GC; < 0,1 % Wasser
  • Sequenzierungsreagenz für den klassischen und automatisierten Abbau von Peptiden und Proteinen nach dem Edman-Verfahren
  • Dichte: 1,645
  • B.P. 120 °C
  • Verpackt unter Stickstoff in bernsteinfarbenen Glasampullen oder Flaschen
  • Transparente, farblose Flüssigkeit
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Heptafluorbuttersäure (HFBA)
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Form Flüssig
Reagenztyp Ionenkopplungsreagenz
Menge 100 ml
Zusammensetzung 99,5 % HFBA
Produktlinie Pierce