Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Clear, 8-Well Strip
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin Plates mit hoher Empfindlichkeit sind biotinbindende Mikrotiterplatten, die beschichtet sind, um die Effizienz der Bindung biotinylierter Sonden zu maximieren und den Hintergrund in Assays für niedrige Konzentrationen von Zielanalyten zu kontrollieren.
Besondere Merkmale:
Empfindlich – Nachweis von bis zu 5 ng/ml biotinyliertem IgG
Spezifisch – niedriger Hintergrund mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Vielseitig – verwenden Sie entweder Fluoreszenz-, Chemilumineszenz- oder kolorimetrische Detektion
Robust – breiter dynamischer Bereich
Gebrauchsfertig – Platten werden vorblockiert geliefert, um Zeit zu sparen
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hohe Empfindlichkeit, Affinität |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Beschreibung | Pierce Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Empfindlichkeit, transparent, 96-Well-Strip |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Verpackung | 5 Platte |
| Produktlinie | Pierce |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.