Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HRV 3C Protease-Lösungskit (2 Einheiten/μl)
Artikelnummer. 13483689 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.000 U
1000 U
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
1000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13483689 1000 U 1000 Einheiten
13454289 10.000 U 10 K-Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 13483689 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 €
    436.65 € / 1000 Einheiten
    Sparen 32.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit HRV 3C-Spaltsequenz mit dieser rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
Entfernen der Fusions-Tags von Proteinen mit der HRV 3C-Spaltsequenz mit Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C Protease, einer rekombinanten Cystein-Protease, die doppelt markiert ist, um sie nach der Spaltung leicht aus der Probe zu entfernen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce HRV 3C Protease erkennt die Sequenz Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln▾Gly-Pro mit hoher Spezifität und spaltet nach dem Glutamin-Rest. Das rekombinante Enzym wird als Fusionsprotein mit Glutathion-S-Transferase(GST)- und Polyhistidin(6xHis)-Tags hergestellt. Auf diese Weise kann die Protease nach der Spaltung mühelos mithilfe verschiedener fester Träger mit immobilisiertem Glutathion (GSH) oder Metallchelaten entfernt werden. HRV 3C ist außerdem in einer Reihe von häufig verwendeten Puffern aktiv, was die Flexibilität bei der experimentellen Vorgehensweise weiter erhöht.
Besondere Merkmale:
  • Effektiv – HRV 3C entfernt Aufreinigungs-Tags vom Zielprotein
  • Hohe Aktivität bei 4 °°
    C – Aktivität liegt bei ≥2.000 U/mg Kontrollprotein; eine Einheit spaltet 0,1 mg Kontrollprotein bei 4 °C in 16 Stunden
  • Flexibel – Enzym mit zwei Tags ist mit verschiedenen Säulen und Puffern kompatibel
Enthält:
Kit enthält Protease, Spaltungspuffer und Kontrollprotein
Empfohlen für:
Entfernung von Aufreinigungs-Tags von Fusionsproteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Produktlinie Pierce
Form Kit
Menge 1000 U
Produkttyp Protease