Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Salzsäurelösung
Artikelnummer. 11541074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11541074 10 x 1 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11541074 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS24308
Menge Preis
1 61.10 € / 10 Stück
10 52.93 € / 10 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6N HCl-Lösung mit konstantem Siedepunkt, geliefert in1 ml-Ampullen, zur Säurehydrolyse von Proteinen (Proteinhydrolyse) für die HPLC-Aminosäurenanalyse.
Thermo Scientific™ Pierce Flusssäurelösung ist eine 6 N-Salzsäurelösung mit konstantem Siedepunkt, geliefert in 1 ml-Ampullen, die spezifisch als Sequenzierungsreagenz zur vollständigen Proteinhydrolyse im Rahmen der Aminosäurenanalyse formuliert ist.
Leistungsmerkmale:
  • Hydrolysiert Peptide innerhalb von 6 Stunden bei 150 °C
  • Speziell aufgereinigt zur Erzielung Ninhydrin-negativer Blanks bei der Hydrolyse
  • Abgepackt in vorgeritzten Ampullen zur Beseitigung von Kontaminationen und zur Sicherstellung der Produktintegrität
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Salzsäurelösung
Inhalt und Lagerung Keine Produkt-PDF mit Lagerungsinformationen verfügbar.
Menge 10 x 1 ml
Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric Acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.