Learn More
Thermo Scientific™ Immobilisiertes Papain (Agaroseharz)
Artikelnummer. 10464024 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10464024 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10464024 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 €
    325.65 € / 5 Milliliter
    Sparen 97.35 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzeugen und reinigen Sie Fab-Fragmente aus Antikörpern mit Cystein-Endopeptidase-Papain, das auf einem gekörntem Agarose-Harz immobilisiert ist.
Thermo Scientific™ Pierce Immobilized Papain besteht aus einer Cystein-Endopeptidase (Papain), die auf Agarose-Beads immobilisiert wurde, um die Erzeugung und Reinigung von Fab-Fragmenten aus Antikörpern zu ermöglichen.
Papain ist eine unspezifische Cystein-Endopeptidase, die aus Papaya-Latex isoliert ist und in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Wenn IgG-Moleküle bei Vorhandensein von Cystein mit Papain inkubiert werden, werden eine oder mehrere Peptidbindungen im Scharnierbereich aufgeteilt, wodurch drei Fragmente ähnlicher Größe entstehen Zwei Fab-Fragmente und ein Fc-Fragment. Die Fc-Fragmente können mit immobilisiertem Protein A oder durch Ionenaustauschchromatographie von den Fab-Fragmenten getrennt werden. Das 50-Kilodalton-Fc-Fragment wird häufig zur Bestimmung der Spezifität der Fc-Rezeptoren ohne Interferenz durch Antigenbindung verwendet. Fab-Fragmente sind in immunhistochemischen Studien nützlich, da die Fragmente besser in das Gewebe eindringen als intaktes IgG. Außerdem wird eine unspezifische Bindung von Fc-Rezeptoren vermieden, indem nur der Fab-Anteil des Immunglobulins verwendet wird. Papain kann zur Erzeugung von F(ab')2-Fragmenten verwendet werden. Zur Vorbereitung von F(ab')2-Fragmenten wird der Papain zuerst mit 10 mM Cystein aktiviert, das dann über die Gelfiltration entfernt wird. Wenn während der Papain-Verdauung kein Cystein vorhanden ist, können F(ab')2-Fragmente erzeugt werden. Diese Fragmente sind oft inkonsistent und die Reproduzierbarkeit ist ein Problem. Immobilisiertes Papain kann in fast jeder Anwendung durch freies Papain ersetzt werden und ist von Vorteil, da es die Autolyse praktisch eliminiert, die Kontamination einer Probe mit der Protease vermeidet und die Verdauung durch Entfernen des Papains oder Steuern des Probenflusses über eine immobilisierte Papain-Säule kontrolliert. Immobilisiertes Papain ist außerdem stabiler gegen wärmebedingte Denaturierung, was zu einer längeren Aufrechterhaltung der Aktivität führt.
Leistungsmerkmale:
  • Träger: Vernetzte 6 %-igegekörnte Agarose
  • Spezifische Aktivität: 16 - 40 BAEE-Einheiten/ml Papain vor der Beladung
  • Beladung: 250 μg Papain/ml Gel
  • Form: Aufschlämmung in 50 % Glycerin, 0,1 M Na-Acetat, pH 4,4, 0,05 % Natriumazid
Zusätzliche Funktionen:
  • Alternative Bezeichnung: Papaya-Peptidase I
  • Spaltet leicht unspezifisch an exponierten Rückständen
  • Quelle: Carica papaya latex Molekulargewicht: 23.000
  • Protease-Typ: Cystein-Protease
  • Zur Fragmentierung von Antikörpern wird in Fab- oder F(ab')2-Fragmente gespalten
  • Reaktionsbedingungen pH 6 bis 7, 20 bis 37 °C.
  • Inhibitoren: Schwermetalle, Carbonyls, NEM, p-Chloromercuro-Benzoat, E-64
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Form Flüssige Suspension
Menge 5 mL
Produkttyp Immobilisiertes Papain
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilized Papain (Agarose Resin)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain