Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immobilized Reductant Column, 2 mL
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Immobilisierte Reduktionsmittelsäule enthält Harz-Beads, an die ein Thiol-basiertes Reduktionsmittel immobilisiert wurde, um eine Festphasenreduktion von Peptid- und Protein-Disulfid-Bindungen zu ermöglichen.
Sowohl die Mercaptan- als auch die DTT-Reduktionsmethoden verwenden lösliche Reduktionsmittel. Dies erfordert, dass die Reduktionsreagenzien aus der Probe entnommen werden, bevor weitere Verfahren durchgeführt werden können. Messungen des freien Sulfhydrylgehalts können nicht in Gegenwart dieser Wirkstoffe durchgeführt werden, und sie müssen vor der Vernetzung entfernt werden. Die Entfernung eines löslichen Reduktionsmittels kann schwierig sein, wenn ein Peptid beteiligt ist, und eine umfangreiche Entsalzung kann zu einem Proteinverlust oder einer extremen Verdünnung führen, wenn kleine Proteinmengen reduziert werden. Reduce-Imm™ Reduzierungssäulen wurden entwickelt, um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, und sind sehr effektiv für die Reduzierung von Disulfid-Bindungen.
Leistungsmerkmale:
- Eliminiert lösliche Komponenten, die den Assay von freien Thiolgruppen stören
- Nach der Reaktion muss kein Reduktionsmittel entfernt werden
- Reduziertes Protein, frei von kontaminierenden Thiolen, kann mit der BCA-Methode leicht getestet werden
- Festphase; Protokolle für Peptide und Proteine
- Ausgezeichnete Proteinrückgewinnung
- Regenerierbare Matrix bis zu 4 Mal verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Form | Flüssig |
| Menge | 1 x 2 ml |
| Produkttyp | Reduktionsmittelsäule |