Learn More
Invitrogen™ Pierce™ ELISA-Nachweiskits, intrazellulär
Click to view available options
Menge:
4 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Thermo Scientific™ In-Cell ELISA-Kits zum kolorimetrischen und Nahinfrarot-Nachweis sind einfache und praktische Verfahren zur Quantifizierung des intrazellulären Proteingehalts in ganzen Zellen.
Pierce In-Cell ELISA-Reagenzien bieten eine Methode zur genauen Bestimmung des relativen Proteingehalts und des Grads der posttranslationalen Modifikation (PTM) bei verschiedenen Zelltypen. Die In-cell ELISA-Verfahren können in 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten durchgeführt werden, sind skalierbar und sparsam bei Zellkulturen und Behandlungsreagenzien. Da die Messung der Assay-Daten mit einem standardmäßigen ELISA-Plattenlesegerät oder einem Infrarot-Bildgebungssystem erfolgt, stehen die Ergebnisse problemlos für die Analyse zur Verfügung. Außerdem ist der Assay für die Automatisierung geeignet und daher ideal für siRNA-Studien und das Screening von Medikamenten.
Leistungsmerkmale:
- Zwei Nachweisformate erhältlich: Kolorimetrisch (für standardmäßige Plattenlesegeräte) und Nahinfrarot-Fluoreszenz (für Infrarot-Bildgebungssysteme)
- Einfaches, schnelles Assayformat mit der Möglichkeit Multiplex-Experimente durchzuführen
- Keine spezielle Probenvorbereitung erforderlich
- Höherer Durchsatz im Vergleich zu Western Blotting
- Kostengünstig (ein Well ggü. einer Spur) im Vergleich zu Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce In-Cell ELISA Kit für kolorimetrischen Nachweis |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Menge | 4 x 96 Tests |
| Konjugat | HRP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Probentyp | Überstände |
| Probenvolumen | Überstände (10,000 Zellen) |
| Prüfzeit | 1 h 20 min |
| Gesamte Assay-Zeit | 24 h |
| Kitinhalt | Blockierungspuffer, 20x Tris-gepufferte Salzlösung, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, HRP-Konjugat, TMB-Substrat, TMB Stopplösung, Janusgrün Färbung für ganze Zellen, Elutionspuffer, Versiegelungseinheit für dünne Platten, Komponenten, die nur in den zielspezifischen Kits enthalten sind: Antikörper #1 und Antikörper #2 |
| Mehr anzeigen |