Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Artikelnummer. 15786003 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 × 76 μg
5 × 76 μg
Packungsgröße:
5 Stück
76 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15786003 5 × 76 μg 5 Stück
15776003 1 × 76 μg 76 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15786003 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A33527
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Intact Proteinstandardmischung
Produktlinie Pierce
Inhalt und Lagerung 5 Fläschchen, bei -5 bis -30 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Arbeitsablaufschritt Kalibrierung
Menge 5 × 76 μg
Form Pulver
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.