Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Jodierungsröhrchen
Zuverlässige Markierung von (Iodat-)Proteinen und Peptiden mit Jod-125 in Glasreagenzgläsern, die mit Iodierungsreagenz vorbeschichtet (aktiviert) sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 28601
153.34 EUR gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11864614
  • 230.00 € / 10 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Jodierungsröhrchen sind 12 x 75 mm Glasröhrchen, die am Boden mit Pierce Jodierungsreagenz vorbeschichtet sind, welches das Jod-125 für Protein- oder Peptid-Jodiierungsverfahren aktiviert.
Die Beliebtheit von Thermo Scientific Pierce Jodierungsreagenz beruht auf seiner schonenden und hocheffizienten Chemie. Thermo Scientific bietet dieses Reagenz in der bequemsten und vielseitigsten Form auf dem Markt an – Reagenzgläser mit vorbeschichteter Innenfläche von 12 mm x 75 mm.
Leistungsmerkmale:
  • Jodierungen können in weniger als 2 Minuten durchgeführt werden.
  • Eliminiert den mühsamen Schritt der Oberflächenbeschichtung von Reagenzien
  • Bietet eine konsistente, reagenzienbeschichtete und flakebeständige Oberfläche im Röhrchen
  • Ermöglicht die direkte Durchführung von Jodierungen im Röhrchen
  • Ermöglicht die Voraktivierung von 1252 1 direkt im Röhrchen
  • Bietet die Möglichkeit, Protein zu jodieren, ohne dass das Protein jemals mit dem Jodierungsreagenz direkt in Kontakt kommt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jodierungsröhrchen
Nach Erhalt bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Nach dem Öffnen des Barrierebeutels den wiederverschließbaren Innenbeutel mit den Röhrchen mit dem gelben Verschluss und Trockenmittel verschließen.
Jod-125
10 Röhrchen
Pierce™
Radioisotop